Learn More
Texwipe™ ThermaSeal™ 70 Wischtücher
Artikelnummer. 15752396 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
Packungsgröße:
600 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15752396 10 x 10 cm 600 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15752396 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX2074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
bietet Qualität mit überlegener Saugfähigkeit.
  • Heißgeschnittene Polyester-Wischtücher für die Allzweck-Reinigung in kritischen Reinraumumgebungen
  • Sie bieten hohe Saugfähigkeit, geringe Partikel und geringe Ionen
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 hergestellt und verpackt
  • Verfügt über 7 thermisch versiegelte Kanten für eine fortschrittliche Partikel- und Faserkontrolle
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • 100 % Endlosfilament, doppelt gestricktes Polyestergewebe
  • Lösungsmittelbeständige Bag-Within-A-Bag™ Reinraumverpackung
  • Hervorragende Saugfähigkeit, Wischeffizienz und Abriebfestigkeit
  • Entwickelt für Anwendungen in Reinräumen der ISO-Klasse 3-5
  • Ideal zum Abwischen des Innenraums von Verfahrensmaterialien und medizinischen Geräten
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm
Verpackungsmenge 600 Wischtücher/Beutel (2 Innenbeutel mit 300 Tüchern), 10 Beutel/Karton