Learn More
Texwipe ThermaSeal™ 60 TX2064 Trockene Reinraumtücher, unsteril
Artikelnummer. 17280277 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in.
Packungsgröße:
1 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17280277 4 x 4 in. 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17280277 Lieferant Texwipe Lieferanten-Nr. TX2064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.71 CHF
    85.64 CHF / 1 Packungen
    Sparen 14.07 CHF
    14% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die 60 Reinraumtücher bestehen aus 100% Polyester und haben einen versiegelten Rand. Diese Wischtücher bestehen aus lasergeschnittenem (thermisch versiegeltem) Polyester und werden in einer Waschmaschine gewaschen. ISO Klasse 4.
  • ThermaSeal™ 60 Wischtücher bieten gute Saugfähigkeit, Wischleistung und Abriebfestigkeit bei gleichzeitiger chemischer Verträglichkeit mit Standardlösungsmitteln, Lösungen und Alkoholen.
  • Hergestellt aus 100% Polyester, ThermaSeal™ 60 eignet sich ideal zum Abwischen und Reinigen von Oberflächen, Geräten und Teilen.
  • Darüber hinaus kann es auch zum Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen, Rückständen und anderen Lösungen, einschließlich Desinfektionsmitteln, verwendet werden.
  • Material/Struktur: 100 % Polyester mit versiegelten Kanten.
  • Reinraumumgebung: ISO Klasse 3–7, Klasse 1–10.000, EU-Klasse A–D
  • Vorteile:
  • Ideal für die Eindämmung von Verschüttungen, Reinigungsarbeiten und die Applikation von Lösungen.
  • Reinraumwäsche mit geringen Konzentrationen an Ionen und NVR-Partikeln (nichtflüchtige Rückstände).
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungen, dank ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
Spezifikation
Produkttyp Versiegelte Kante, Reinraum-Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm
Material Polyester-Gestrick
Abmessungen (L x B) 4 x 4 in.