Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Well-Platten
Thermoetiketten für Well-Platten eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarzellenkennzeichnung.
Marke: Brady™ 062374
Additional Details : Gewicht : 0.24300kg
Beschreibung
- Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
- RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG-, UL-und CSA-zugelassen.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
- Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 mit einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
AGA, CSA, UL | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Polyester | |
Unsteril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker | |
120 °C | |
Rechteck | |
0.003 Zoll | |
7.62 mm | |
2,5 in. | |
0.2 Zoll |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer-Label | |
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Mikrotiterplatte | |
1 | |
Jeweils (2500 Etiketten/Rolle) | |
248 °F | |
0.076 mm | |
0,2 x 2,5 in. | |
63,5 mm | |
0.5 cm |