Learn More
Brady™ Thermotransfer-Etikettenband, extrem aggressiv, metallisiert
Artikelnummer. 11569163 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Thermotransfer-Etikettenband mit ultra-aggressiver, metallisierter Beschichtung; Farbe: Grau; Länge (metrisch): 91,4 m; Beschriftungen pro Zeile: 1; Dicke (metrisch): 0,135 mm; Breite (metrisch): 76,2 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11569163 Thermotransfer-Etikettenband mit ultra-aggressiver, metallisierter Beschichtung; Farbe: Grau; Länge (metrisch): 91,4 m; Beschriftungen pro Zeile: 1; Dicke (metrisch): 0,135 mm; Breite (metrisch): 76,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11569163 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 020788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 CHF
    527.15 CHF / 1 Rollen
    Sparen 67.85 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochhaftende, matte, bedruckbare Etiketten aus metallisiertem Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Bedruckbare, hochaggressive, metallisierte Polyesteretiketten für Thermotransferdrucker
  • Das Material ist UL- und CSA-zertifiziert und verfügt über das entsprechende Farbband.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Farbe Grau
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Metallisierter Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Identifizierung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-21-486
Anzahl pro Packung 1 Etikett(en) / Rolle
Menge 1 Band
Größe 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0038 in.
Dicke (metrisch) 0.135 mm
Abmessungen (L x B) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Länge (metrisch) 91.4 m
Breite (metrisch) 76.2 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 76.20 mm
Alternate Part Number THT-21-486