Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marke: Brady™ 121012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Druckerkompatibilität
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Bestellinformation
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Etiketten für Thermotransferdrucker – 3 in.-Kern | |
3 in. Core | |
44,45 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular > Größe: 44,45 x 38,1 mm; 3 in.-Kern
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur