Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marke:  Brady™ 121000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17150151
  • 162.00 CHF / 2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
Druckerkompatibilität
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Bestellinformation
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Etiketten für Thermotransferdrucker – 3 in.-Kern
3 in. Core
Weiß
2000/Rolle
9,525 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular > Größe: 9,525 x 25,4 mm (BxH)