Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Artikelnummer. 17140171
Click to view available options
Höhe (metrisch):
19,05 mm
Breite (metrisch):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Größe (angloamerikanisch):
1 in. Kern
3 in. Kern
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 17140171
Marke: Brady™ 121031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Druckerkompatibilität
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Bestellinformation
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Beschreibung Für Komponenten- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Temperaturanzeigenkennzeichnung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Format Die-cut
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker – 1 in.-Kern
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen, Röhrchen (1 bis 8 ml)
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) Min. Betriebstemperatur: -80 °C
Anzahl pro Packung 2000 Labels/Roll
Form Rectangle
Größe (angloamerikanisch) 1 in. Kern
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°bis 70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Dicke (metrisch) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 25.4 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 19.05 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.75 in.
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Durchmesser (metrisch) Kerndurchmesser: 25,4 mm
Alternate Part Number THT-88-7425-2-SC