Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Click to view available options
Breite (metrisch):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Größe (angloamerikanisch):
1 in. Kern
3 in. Kern
Förpackningsstorlek:
2000 Stück
Höhe (metrisch):
19,05 mm
Beskrivning
Druckerkompatibilität
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Beställningsinfo
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Format | Die-cut |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Etiketten für Thermotransferdrucker – 3 in.-Kern |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering