Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marke: Brady™ 120999
146.45 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.16900kg
Beschreibung
Druckerkompatibilität
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Bestellinformation
Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Bandserie.
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Etiketten für Thermotransferdrucker – 3 in.-Kern | |
12,70 mm |
Weiß | |
Polypropylen | |
2000/Rolle | |
25,4 mm |