Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Artikelnummer. 17130171
Click to view available options
Breite (metrisch):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Größe (angloamerikanisch):
1 in. Kern
3 in. Kern
Packungsgröße:
2000 Stück
Höhe (metrisch):
19,05 mm
Artikelnummer. 17130171
Marke: Brady™ 121029
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Druckerkompatibilität
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Bestellinformation
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Format Die-cut
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker – 1 in.-Kern
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Anzahl pro Packung 2000 Labels/Roll
Menge 2000/Rolle
Form Rectangle
Größe (angloamerikanisch) 1 in. Kern
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +70°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.