Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Artikelnummer. 17120161
Click to view available options
Breite (metrisch):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Größe (angloamerikanisch):
1 in. Kern
3 in. Kern
Packungsgröße:
2000 Stück
Höhe (metrisch):
19,05 mm
Artikelnummer. 17120161
Marke: Brady™ 121007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Druckerkompatibilität
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Bestellinformation
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Format Die-cut
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker – 3 in.-Kern
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Anzahl pro Packung 2000 Labels/Roll
Menge 2000/Rolle
Form Rectangle
Größe (angloamerikanisch) 3 in. Kern
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +70°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 38.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.5 in.
Länge (metrisch) 38.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in.