Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marke: Brady™ 121021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Druckerkompatibilität
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Bestellinformation
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Weiß | |
2000/Rolle | |
19,05 mm |
Etiketten für Thermotransferdrucker – 1 in.-Kern | |
1 in. Core |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular > Größe: 19,05 x 38,1 mm (BxH)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur