Learn More
Brady™ Papieretiketten für Thermotransferdrucker
Brady™ bedruckbare Etiketten werden aus Universalpapier hergestellt und für Thermotransferdrucker verwendet
Marke: Brady™ 030246
72.33 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Spezifikation
| Weiß | |
| Dauerhafte Gummierung | |
| Matt | |
| Papier | |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker, BBP81 Etikettendrucker | |
| 1000/Rolle | |
| -70°C bis +50°C | |
| 0,089 mm | |
| 4 in. | |
| 2 in. | |
| 3 in. | |
| THT-55-424-1 |
| Empfohlene Farbband-Serie: 4300 | |
| Weiß | |
| Für IP™ geeignet | |
| Allgemeine und industrielle Kennzeichnung | |
| THT-55-424-1 | |
| Rechteck | |
| 0,0035 in. | |
| 50,8 x 101,60 mm | |
| 101,60 mm | |
| 50,8 mm | |
| 76.20 mm |