Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-427
Artikelnummer. 11548274 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch):
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm (B x H)
B x H: 12.7 x 36.5 mm
B x H: 19.05 x 23.7 mm
B x H: 19.05 x 44.45 mm
B x H: 20.32 x 36.5 mm
B x H: 20.3 x 36.5 mm
B x H: 25.4 x 57.15 mm
B x H: 25.4 x 95.25 mm
B x H: 38.1 x 19.05 mm
B x H: 48.26 x 80.95 mm
B x H: 50.8 x 9.53 mm
B x H: 55.88 x 12.7 mm
B x H: 57.15 x 50.08 mm
B x H: 63.5 x 57.15 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
4
Menge:
1000
10000
1500
3000
3000/Packung
3500
5000
5000/Packung
Unit Size:
1 ROLL
1 Rollen
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe (metrisch) Etiketten pro Zeile Menge Unit Size
11548274 B x H: 25.4 x 57.15 mm 1 3000 1 Rollen
11849644 25,4 x 25,4 mm 2 5000/Packung 1 ROLL
11552935 B x H: 55.88 x 12.7 mm 1 3000 1 Rollen
11502945 B x H: 38.1 x 19.05 mm 1 3000 1 Rollen
12385043 25,4 x 50,8 mm (B x H) 1 3000/Packung 1 Rollen
11593734 B x H: 63.5 x 57.15 mm 1 1000 1 Rollen
11503744 B x H: 50.8 x 9.53 mm 1 1000 1 Rollen
11533814 B x H: 19.05 x 23.7 mm 4 10000 1 Rollen
11518274 B x H: 12.7 x 36.5 mm 1 5000 1 Rollen
11528274 B x H: 19.05 x 44.45 mm 1 3500 1 Rollen
11538274 B x H: 20.3 x 36.5 mm 1 3500 1 Rollen
11558274 B x H: 25.4 x 95.25 mm 1 3000 1 Rollen
11568274 B x H: 48.26 x 80.95 mm 1 1500 1 Rollen
11578274 B x H: 57.15 x 50.08 mm 1 1500 1 Rollen
11548204 B x H: 19.05 x 44.45 mm 4 10000 1 Rollen
11558204 B x H: 20.32 x 36.5 mm 4 10000 1 Rollen
11568204 B x H: 25.4 x 57.15 mm 2 3000 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Product Code. 11548274 Supplier Brady™ Supplier No. 030538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 CHF
    377.05 CHF / 1 Rollen
    Sparen 42.95 CHF
    10% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus selbstlaminierendem Vinyl gefertigt
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Vinyl, Selbstlaminierend
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kabel- und Leitungsmarkierung, Tafelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell THT-64-427-3
Anzahl pro Packung 3000 Etiketten pro Rolle
Menge 3000
Form Rechteck
Größe 25.40 mm (W) x 57.15 mm (H)
Größe (metrisch) B x H: 25.4 x 57.15 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 30.15 mm
Drahtstärke 6 AWG - 0 AWG
Abmessungen (L x B) 57.15 x 25.40 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,75 in
Höhe (metrisch) 57.15 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Alternate Part Number THT-64-427-3