Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11558674
Click to view available options
Breite (metrisch):
63 mm
63 mm
83 mm
110 mm
110 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 11558674
Marke: Brady™ 217504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Brady™ Bedruckbaren Etiketten für Thermotransferdrucker bestehen aus farbiger Vinylfolie, die in verschiedenen Breiten mit einem dauerhaften Acrylklebstoff erhältlich ist.
  • Farbige, bedruckbare Vinylfolie für Thermotransferdrucker
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Zur allgemeinen und industriellen Identifikation
  • Kompatibel mit den Brady Druckermodellen BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
  • Lieferung in 40 m-Rollen in drei Breiten
  • Betriebstemperaturen -70 °C bis 40 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Gelb
Ausführung Gloss
Format Continuous
Material Druckempfindliches Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Pack
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +176°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +80°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0042 in.
Dicke (metrisch) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 40 x 110 mm
Länge (angloamerikanisch) 131 ft.
Länge (metrisch) 40 m
Breite (angloamerikanisch) 4.331 in.
Breite (metrisch) 110 mm
Alternate Part Number BPTC-110-439-YL