Learn More
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Artikelnummer. 17881118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 22,2 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22.2 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 6,4 mm
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Etiketten pro Zeile:
1 Etikett
2 Etiketten
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
300 Stück
3000 Stück
4000 Stück
500 Stück
5000 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Durchmesser (metrisch) Etiketten pro Zeile unitSize
17881118 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm 1 Etikett 2000 Stück
17860168 101,6 x 101,6 mm 25,4 mm 1 Etikett 300 Stück
17849277 101,6 x 101,6 mm 76,2 mm 1 Etikett 500 Stück
17840368 50,8 x 6,4 mm 25,4 mm 1 Etikett 2000 Stück
17838987 50,8 x 6,4 mm 76,2 mm 1 Etikett 4000 Stück
17830838 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm 1 Etikett 1000 Stück
17800178 25,4 x 25,4 mm 25,4 mm 1 Etikett 1000 Stück
17828987 25,4 x 25,4 mm 76,2 mm 1 Etikett 3000 Stück
17839757 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 25,4 mm 2 Etiketten 2000 Stück
17800258 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 76,2 mm 2 Etiketten 4000 Stück
17881288 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 1 Etikett 1000 Stück
17879557 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 1 Etikett 5000 Stück
17850628 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 2 Etiketten 2000 Stück
17801298 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 2 Etiketten 4000 Stück
17830348 22,2 x 22,2 mm 25,4 mm 1 Etikett 1000 Stück
17850818 22,2 x 22,2 mm 76,2 mm 1 Etikett 3000 Stück
17821108 31,8 x 22.2 mm 25,4 mm 1 Etikett 1000 Stück
17869067 31,8 x 22.2 mm 76,2 mm 1 Etikett 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17881118 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. UC28C32WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermal-transfer cryogenic labels that will firmly adhere to both ambient and already frozen surfaces prior to long-term storage in liquid nitrogen.
  • Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
  • Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
  • No overlap or wrap-around required for proper adhesion
  • Wide temperature range resistance
Spezifikation
Farbe White
Ausführung Medium Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Menge 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +250°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +121°C
Abmessungen (L x B) 50,8 x 25,4 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76,2 mm