Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Beschreibung
- Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
- Großer Temperaturbereich
- Niedrige Viskosität
- Hohe Stabilität
- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Minimaler Geruch
- Niedrige Korrosionsneigung
- Geringe Toxizität
- Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hellgelb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Umwälzpumpen für Kühlbäder |
| Temperaturbereich | -30 bis +80 °C |
| Typ | Thermal Badflüssigkeit |
| Art der Flüssigkeitszuführung | Wärmebad |
| Enthält | Ablasshahn |
| Modell | Thermisch G |
| Menge | 10 l |
| Viskosität | 4.07 mm2/s bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- THERMAL G
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.