Learn More
Theophyllin, TRC
Artikelnummer. 18052210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18052210 5 g 5 Gramm
18042020 100 mg 100 Milligramm
18011230 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18052210 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3438505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-55-9
Summenformel C7 H8 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, Diprophylline Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. C (EP), Dimenhydrinate Imp. A (EP), Caffeine Imp. A (EP), 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline (8CI), 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 1,3-Dimethylxanthine, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Accurbron, Aerobin, Aerolate, Afonilm, Apnecut, Armophylline, Asmax, Austyn, Bilordyl, Brochoretard, Bronkodyl, Cetraphylline, Chronophyllin, Constant T, Controfilina 200, Diffumal, Duraphyl, Duraphyllin, Egifilin, Elan, Elixophyllin, Elixophylline, Etheophyl, Euphylong, GM 501 SpermMobil, Insanovin, LaBID, Lanophyllin, Lasma, Liquophylline, NSC 2066, Nuelin, Optiphyllin, Parkophyllin, Physpan, Pro-Vent, Pseudotheophylline, PulmiDur, Pulmo-Timelets, Quibron T, Quibron T/SR, Respbid, Respicur, Slo-Bid, Slo-Phyllin, Solosin, Somophyllin CRT, Somophyllin T, Spophyllin retard, Sustaire, Talotren, Telb-DS, Telbans, Telbans Dry Syrup, Teocen 200, Teonova, Teotard, Teotard 350, Tesona, Theo 24, Theo-DS, Theo-Dur, Theo-Nite, Theo-Sav, Theobid, Theobid Duracap, Theochron, Theoclear, Theodel, Theodrip, Theodur Dry Syrup, Theofol, Theograd, Theolair, Theon, Theona P, Theopek, Theophyl, Theophyllin, Theoplus, Theostat, Theotard, Theovent, Throphylline, Unicontin CR, Unifyl, Unilong, Uniphyl, Uniphyllin, Xanthium, phylobid
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-7H-Purin-2,6-Dion
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theophylline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Formelmasse 180.0647
Reinheit (%) >95%