Learn More
Theophyllin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493411 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493411 250 g
11403421 500 g
11413421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493411 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210302483
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58-55-9
Summenformel C7H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.167
InChI-Schlüssel ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-7H-Purin-2,6-Dion
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theophylline
Farbe Weiß
Menge 250 g
Formelmasse 180.2
Physikalische Form Fest