Learn More
Theophyllin, LoGiCal
Artikelnummer. 30457915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457915 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457915 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0176.00
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theophylline
CAS 58-55-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Theophylline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, Diprophylline Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. C (EP), Dimenhydrinate Imp. A (EP), Caffeine Imp. A (EP), 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline (8CI), 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 1,3-Dimethylxanthine, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Accurbron, Aerobin, Aerolate, Afonilm, Apnecut, Armophylline, Asmax, Austyn, Bilordyl, Brochoretard, Bronkodyl, Cetraphylline, Chronophyllin, Constant T, Controfilina 200, Diffumal, Duraphyl, Duraphyllin, Egifilin, Elan, Elixophyllin, Elixophylline, Etheophyl, Euphylong, GM 501 SpermMobil, Insanovin, LaBID, Lanophyllin, Lasma, Liquophylline, NSC 2066, Nuelin, Optiphyllin, Parkophyllin, Physpan, Pro-Vent, Pseudotheophylline, PulmiDur, Pulmo-Timelets, Quibron T, Quibron T/SR, Respbid, Respicur, Slo-Bid, Slo-Phyllin, Solosin, Somophyllin CRT, Somophyllin T, Spophyllin retard, Sustaire, Talotren, Telb-DS, Telbans, Telbans Dry Syrup, Teocen 200, Teonova, Teotard, Teotard 350, Tesona, Theo 24, Theo-DS, Theo-Dur, Theo-Nite, Theo-Sav, Theobid, Theobid Duracap, Theochron, Theoclear, Theodel, Theodrip, Theodur Dry Syrup, Theofol, Theograd, Theolair, Theon, Theona P, Theopek, Theophyl, Theophyllin, Theoplus, Theostat, Theotard, Theovent, Throphylline, Unicontin CR, Unifyl, Unilong, Uniphyl, Uniphyllin, Xanthium, phylobid, Caffeine Impurity A, Dimenhydrinate Impurity A, Diprophylline Impurity B, Pentoxifylline Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-7H-Purin-2,6-Dion
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 10 mg
Formelmasse 180,0647 g/mol