Learn More
Theophyllin, 99,51%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483411 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11483411 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11483411 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210302480
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theophylline
CAS 58-55-9
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9951
Summenformel C7H8N4O2
Menge 100 g
Synonym theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
InChI-Schlüssel ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-7H-Purin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 180.167
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
Formelmasse 180.2
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • THEOPHYLLINE 
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Theophylline