missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Theophyllin-7-Essigsäure, TRC

Artikelnummer. 30008562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008562 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008562 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3438601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 652-37-9
Summenformel C9 H10 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 238.2
Synonym 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
IUPAC-Name 2-(1,3-Dimethyl-2,6-Dioxopurin-7-yl)Ethansäure
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acefylline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Formelmasse 238.0702
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.