Learn More
Theobromin, TRC
Artikelnummer. 30007751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007751 5 g 5 Gramm
17981995 1 g 1 Gramm
17951975 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007751 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3438005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-67-0
Summenformel C7 H8 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Caffeine Imp. D (EP)
IUPAC-Name 3,7-Dimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theobromine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Formelmasse 180.0647
Reinheit (%) >95%