Learn More
Theobromin, Mikromol™
Artikelnummer. 17973826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973826 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973826 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0577.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Theobromin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theobromine
CAS 83-67-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Theobromine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
IUPAC-Name 3,7-Dimethylpurin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 500 mg
Formelmasse 180,0647 g/mol