Learn More
Theobromin 0,1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462499 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462499 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0577.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theobromine
CAS 83-67-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Theobromine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
IUPAC-Name 3,7-Dimethylpurin-2,6-Dion
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 1 mL
Formelmasse 180,0647 g/mol