Learn More
Abeba™ Die Original-7091-Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glattleder
- Minzgrün/Weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Farbe | Minzgrün, Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 39 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Modell | 7091 |
| Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |