Learn More
Abeba™ Die Original-7080-Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Hellblau/weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Farbe | Hellblau, Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 37 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Modell | 7080 |
| Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |