Learn More
Abeba™ Die Original-5013-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 5013/36
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Weiß | |
36 | |
5013 |