Learn More
Kimberly-Clark™ THE LITE ONE™ Mundschutz
Nicht sterile Plissee-Masken mit hoher Bakterien- und Partikelfiltration, zertifiziert nach EN14683 Typ II Die latex- und silikonfreien Masken reduzieren die Kontamination und gewährleisten Komfort mit einer fusselarmen Außenschicht und einer verstellbaren Nasendichtung.
Brand:  Kimberly-Clark™ 48100
Additional Details : Gewicht : 8.70000kg
Product Code. 10239311
  • 80.35 CHF / 300 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-02-2020
Add to basket
Alert:
Due to extraordinary demand patterns, this item may experience longer lead times and shipping/delivery dates may not be accurate.
Description
Description
KIMBERLY-CLARK™ Labormasken
  • Stellen Sie grundlegende Sicherheit und Komfort für Personen und Prozesse in einer Vielzahl von Standardlabors und Forschungsumgebungen bereit.
  • Die plissierten Gesichtsmasken bieten nahtlosen Schutz
  • Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko und sorgen Sie gleichzeitig für hervorragende Atmungsaktivität, damit sich der Träger effektiver auf seine Arbeit konzentrieren kann.
  • Die Filtrationseffizienz für Bakterien und Partikel ist hoch, und die Außenschicht ist fusselarm, um den Schutz zu verbessern.
  • Anwenderfreundliche Ohrbügel und eine integrierte verstellbare Nasendichtung sorgen für Tragekomfort und Sicherheit.
  • Die Masken sind frei von Naturkautschuklatex oder Silikon und reduzieren so das Risiko von Hautreizungen.
  • Darüber hinaus sind die Gesichtsmasken nach EN14683 Typ II zertifiziert, um die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, und mit allen relevanten technischen Informationen versehen.
  • Verpackung: 6 x 50-Plissee-Masken mit Bändern, blau (300 gesamt)
Specifications
Specifications
ISO 14001, ISO 9001; Nur für industrielle Anwendungen
Universal
Vergrößert
Weiß
Ja
Nicht steril