missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thapsigargin, TRC

Artikelnummer. 30450784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450784 5 mg -
30450020 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3392505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67526-95-8
Summenformel C34 H50 O12
Molekulargewicht (g/mol) 650.75
Synonym Octanoic acid, (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(acetyloxy)-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-2-oxo-4-(1-oxobutoxy)azuleno[4,5-b]furan-7-yl ester (9CI), Octanoic acid, 6-(acetyloxy)-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-[(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)oxy]-2-oxo-4-(1-oxobutoxy)azuleno[4,5-b]furan-7-yl ester, [3S-[3α,3aβ,4α,6β,6aβ,7β,8α(Z),9bα]]-, Azuleno[4,5-b]furan, octanoic acid deriv., (-)-Thapsigargin, Thapsigargin
IUPAC-Name [(3S,3aR,4S,6S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetyloxy-4-Butanoyloxy-3,3a-Dihydroxy-3,6,9-Trimethyl-8-[(Z)-2-Methylbut-2-Enoyl]Oxy-2-oxo-4,5,6a,7,8,9b-Hexahydroazuleno[4,5-b]Furan-7-yl] Octanoat
SMILES CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(=O)C)[C@@H]12)OC(=O)CCC)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thapsigargin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
Formelmasse 650.3302
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.