missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thalliumsulfat, TRC

Artikelnummer. 30450032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30450032 5 g
30448993 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450032 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7905435G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7446-18-6
Summenformel O4 S . 2 Tl
Molekulargewicht (g/mol) 504.83
Synonym Sulfuric acid, thallium(1+) salt (1:2) (ACI), Sulfuric acid, dithallium(1+) salt (8CI, 9CI), Thallium sulfate (Tl2(SO4)) (6CI), C.F.S., CSF-Giftweizen, Dithallium sulfate, Dithallium(1+) sulfate, Dithallium(I) sulfate, M 7-Giftkoerner, Rattengiftkonserve, Thallium sulfate, Thallium(I) sulfate, Thallous sulfate, Zelio
IUPAC-Name Thallium(1+); Sulfat
SMILES [Tl+].[Tl+].[O-]S(=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thallium sulfate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 505.9006
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.