Learn More
Thallium-Standard: Tl @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
Artikelnummer. 30328182
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30328182 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30328182 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTTLN500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium
CAS 7440-28-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thallium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Tl
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental;
InChI-Formel InChI=1 S/Tl
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Tl]
Element Tl
IUPAC-Name Thallium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
Menge 500 mL
Formelmasse 204.974