Learn More
Thallium-Standard: Tl @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17948519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17948519 100 mL 100 Milliliter
17929069 50 mL 50 Milliliter
17948279 250 mL 250 Milliliter
17999139 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17948519 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPTLN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Thallium-Standard: Tl @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium
CAS 7440-28-0
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thallium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Tl
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI-Formel InChI=1S/Tl
SMILES [Tl]
IUPAC-Name Thallium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
Menge 100 mL
Formelmasse 204.974 g/mol