Learn More
Thallium(I)-sulfat, 99,5 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11313918 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11313918 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040342.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7446-18-6 | Tl{2}SO{4}
Thallium(I)-sulfat wird als Vorstufe zu Thallium(I)-sulfid verwendet, das eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweist, wenn es Infrarotlicht ausgesetzt wird. Es wird weiter in Photozellen verwendet. Es wird auch mit Selen und Arsen gemischt, um Gläser mit niedrigem Schmelzpunkt zu produzieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Schmelzpunkt 632°C
CAS 7446-18-6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Tl{2}SO{4}
Synonym Thallous sulfate
Reinheit (%) ≥99.5%