Learn More
Thallium(I)-iodid, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344638
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11344638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043001.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-30-9
Summenformel ITl
Molekulargewicht (g/mol) 331.28
MDL-Nummer MFCD00011279
InChI-Schlüssel CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC-Name λ¹-Thallanyliumjodid
SMILES [I-].[Tl+]
Spezifikation
Siedepunkt 824°C
Chemischer Name oder Material Thallium (I) iodide
Schmelzpunkt 440°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9264
Formelmasse 331.27
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 7.1 g/mL