Learn More
Thallium AA Standard: Tl @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Beschreibung
Thallium-AA-Standard: Tl @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thallium |
| CAS | 7440-28-0 |
| Verfahren | AA/GFAA |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Thallium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Tl |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental |
| InChI-Formel | InChI=1S/Tl |
| Mehr anzeigen |