Learn More
Thalliumacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10381781
Marke: Thermo Scientific Acros 420750250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2570-63-0
Summenformel C6H9O6Tl
Molekulargewicht (g/mol) 381.51
MDL-Nummer MFCD00008698
Synonym Acetic acid, thallium(III) salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallic acetate
Schmelzpunkt 182°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3CO2)3Tl
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Merck Index 15, 9406
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 381.51
Reinheit (%) 98%