Learn More
Tocris Bioscience™ Thalidomide-Cyanine 5
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18787246
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 18787246
Marke: Tocris Bioscience™ 7288/1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
High affinity cereblon fluorescent probe
Thalidomide-Cyanine 5 is a fluorescent probe for cereblon E3 ligases. Binds with high affinity to DDB1-CRBN. Suitable for use in TR-FRET.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-((1 E,3 E)-5-((E)-1-(6-((4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)amino)-6-oxohexyl)-3,3-dimethyl-5-sulfoindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1-ethyl-3,3-dimethyl-3 H-indol-1-ium-5-sulfonate
Menge 1 mg
Ziel Fluorescent Receptor Probes
Summenformel C52H60N6O13S2
Reinheit 0.9