missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-ether-alkylC4-acid

Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Thalidomide 4'-ether-alkylC4-acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC4 linker with a terminal carboxylic acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]oxy]pentanoic acid |
| CAS | 2169266-67-3 |
| Menge | 25 mg |
| Ziel | Degrader Building Blocks |
| Summenformel | C18H18N2O7 |
| Reinheit | 0.95 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur