Learn More
TGF-beta Antibody (TGFB/7240), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-24126MFV450
Artikelnummer. 18583009
  • 820.00 CHF / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TGF-beta
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Recombinant fragment (around aa200-390) of human TGF-beta protein
0.1 mL
Cytokine Research, Extracellular Matrix
7040
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
TGFB/7240
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified