Learn More
Ebro Electronic™ Hygrometer-Serie TFH 610 / TFH 620
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7250966
Click to view available options
Temperaturgenauigkeit:
±0.3 °C
±0.5 °C
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 50 °C
0 bis 60 °C
Genauigkeit:
± 2 % RH
± 2.5 % RH
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11753509
Marke: Ebro Electronic™ 13405610A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hygrometer zur Feuchtigkeits- und Temperaturmessung.
  • robust und schlagfest
  • Hohe Genauigkeit
  • °C/°F wählbar
  • Ungefähr 5 Jahre Batterielebensdauer
  • < li>Automatische Deaktivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100 %
Auflösung 0,1 % rF
Genauigkeit ± 2.5 % RH
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 115 x 54 x 22 mm
Gewicht (metrisch) 90 g
Enthält Fixed humidy probe