Learn More
Texwipe™ TexWrite™ 10 MP Dokumentationspapier
Artikelnummer. 16368841 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Blau
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16368841 Weiß, Blau 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16368841 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX5800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00 CHF
    793.90 CHF / 500 Stück
    Sparen 171.10 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
100% Synthetikfolie
Hochleistungsdokumentationsmaterial für ultrareine Fertigungsumgebungen, in denen keine Zellulosekontaminationen auftreten darf.
  • Ultraclen mit geringer Partikelbildung und Tonerabwurf
  • Hervorragende Tintenaufnahme ohne Gefahr von Verschmierungen
  • Geringes ESD-Potenzial für geringeres Risiko elektrostatischer Schäden
  • Kompatibel mit Tintenstrahldruckern, Laserdruckern und Toner-basierten Druckern und Fotokopierern
  • Kugelschreiber gleiten leicht über die Oberfläche ohne Sprünge
  • Wiederverwertbar als Kunststoff
  • Für die Verwendung in sterilen Umgebungen autoklavierbar
Bestellinformation
Abmessungen der Bögen: 8.5x11 Zoll. 100 Blätter pro Packung, fünf Packungen pro Karton.
Spezifikation
Material Synthetisch
Farbe Weiß, Blau
Abmessungen (L x B) 8,5 x 11 in.
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 216 mm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 279 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochreine Fertigungsumgebungen, die keine Cellulosekontamination tolerieren können
Produkttyp Reinraum-Dokumentationspapier