Learn More
Texwipe™ TechniSat™ Umkleideraum-Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6
Marke: Texwipe™ TX1048
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Wischtücher aus Vliesstoff/Polyester, vorgetränkt mit 6 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität/94 % deionisierter Wasserlösung
- Ideal zum Abwischen von Gegenständen wie Ausweisen, Pagern, Mobiltelefonen, Taschencomputern, Notebooks, Schutzbrillen und Handschuhen im Umkleideraum
- Unterstützung von Kontaminationskontrollprotokollen bei gleichzeitiger Kostensenkung
- Entwickelt für einfache Entnahme nach Bedarf, um Kontaminationen zu minimieren und die Wartung von Lösungsmitteln und/oder Sprühflaschen zu vermeiden
- Wiederverwendbarer Klappdeckel zur Aufbewahrung und Abgabe von Wischtüchern erhältlich
Bestellinformation
Packungen sind gestapelt und gefaltet. Jeder Karton enthält 12 Wischtücher und eine Wanne mit Klappdeckel. Zusätzliche Wannen mit Klappdeckel separat erhältlich.
Spezifikation
TechniSat™ vorbefeuchtete Wischtücher | |
20,32 cm | |
12,7 cm | |
8 x 5 in. (20,32 x 12,7 cm) | |
6 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität oder 94 % deionisiertes Wasser |
8 in. | |
5 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Entwickelt für die einfache Dosierung bei Bedarf, um die Kontamination zu minimieren und die Notwendigkeit zu beseitigen, Lösungsmittel in großen Mengen und/oder Sprühflaschen aufzubewahren |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol