Learn More
Texwipe™ Sterile Vertex™ Reinraumwischtücher
Artikelnummer. 16854581 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Packungsgröße:
125 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16854581 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16854581 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX3044P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 CHF
    281.91 CHF / 125 Stück
    Sparen 68.09 CHF
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für empfindliche Oberflächen oder Anwendungen
Wischtücher mit 70 % Ethylalkohol sind weniger toxisch und reizend für die die Augen als IPA.
  • Bestätigen Sie zum Zeitpunkt des Empfangs die Übereinstimmung der Strahlendosis mit der angegebenen Dosis
  • Erfüllen Sie den Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6
  • 100 % weiches Polyester
  • Verarbeitet mit dem Texwipe Vertex Herstellungssystem
  • Vierteljährliche mikrobielle Tests durch Agarose-Overlay- und Limulus Amebocyte Lysat (LAL)-Endotoxin-Tests
  • Hergestellt in einer Umgebung der ISO-Klasse 3 mit geringem Platzbedarf in einem nachhaltigeren Prozess
Reinigungsgeräte und Umweltflächen; Entfernung von Kulturrückständen von Kontaktplatten; Abwischen von Handschuhen; endgültiges Abwischen nach der Desinfektion
Bestellinformation
Dreifach verpackt
Compliance
Gammabestrahlt gemäß ANSI/AAM/ISO 11137; entspricht der FDA-Richtlinie über den Grenzwert für bakterielle Endotoxine von Medizinprodukten von höchstens 20 EU/Gerät
Spezifikation
Produkttyp Vertex™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester-Gestrick
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Geräten und Umgebungsoberflächen
Sättigungslösung 70 % vergälltes Ethanol und 30 % gereinigtes Wasser
Sterilität Steril