Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human c-Maf GST (N-Term) Protein
Code produit 18366247 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366247 25 μg 25µg
18348047 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18366247 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00004094Q0125UG
 Article restreint
Verfügbar ab: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 4094
Poids moléculaire 36.74 kDa
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène Avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (MAF) protooncogene, c-MAF, c-maf proto-oncogene, MGC71685, Proto-oncogene c-Maf, T lymphocyte c-maf long form, transcription factor Maf, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma (avian) oncogene homolog, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog (avian)
Symbole de gène(s) MAF
Catégorie de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immunology
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine c-Maf
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.