Learn More
Texwipe™ Mikrodenier-Tupfer
Artikelnummer. 15545350 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 cm
12.7 cm
16.2 cm
Spitzenform:
Flach
Flexibel
Länge (metrisch) Griff:
6 cm
10.1 cm
14.6 cm
Länge (metrisch) Spitze:
1.1 cm
1.68 cm
2.57 cm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform Länge (metrisch) Griff Länge (metrisch) Spitze Packungsgröße
15545350 12.7 cm Flach 10.1 cm 2.57 cm 100 Stück
15325546 7 cm Flexibel 6 cm 1.1 cm 500 Stück
15395536 16.2 cm Flexibel 14.6 cm 1.68 cm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15545350 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX714MD
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Mikrodeniermaterial mit vollständiger thermischer Klebekonstruktion, die eine Kontamination durch Klebstoff verhindert
Hergestellt aus Mikrodenier-Material mit vollständig thermischer verklebter Konstruktion, die eine Kontamination durch Klebstoff verhindert
Der nylonfreie Tupfer ist mit QAC-Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (quaternäres Ammoniumchlorid) kompatibel
Material: 100 % Polyestergewebe
Verbesserte Saugfähigkeit und schneller Kapillareffekt
Ermöglicht verbessertes Anheben und Erfassen von kleinen Partikeln wie Mikroben
Chemikalienbeständig und streifenfreie Reinigung
Gewaschen für Reinräume, mit extrem niedrigen Konzentrationen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen und Ionen
Griff: 100 % reines Polypropylen
Für die Verwendung in sterilen Umgebungen und Prozessen autoklavierbar
Verpackt in einem wiederverschließbaren, silikonfreien Beutel
Anwendungen:
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung
Schrubben von vertieften Bereichen
Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern
Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen
Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
Aufnehmen von feinen Pulvern
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0.205 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen
Grifffarbe Hellgrün
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 0.52 cm
Länge (metrisch) 12.7 cm
Länge (angloamerikanisch) Griff 4 in.
Länge (metrisch) Griff 10.1 cm
Material Polyester (100 %)
Länge (angloamerikanisch) Spitze 1 Zoll
Grifftyp Polypropylen, hellgrün und handlicher Griff
Länge (metrisch) Spitze 2.57 cm
Breite (metrisch) Spitze 12.7 mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0,1 Zoll
Autoklavierbar Autoklavierbar
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenform Flach
Spitzenmaterial Microdenier-Polyester