Learn More
Texwipe™ Mikrodenier-Tupfer
Hergestellt aus Mikrodeniermaterial mit vollständiger thermischer Klebekonstruktion, die eine Kontamination durch Klebstoff verhindert
Marke:  Texwipe™ TX758MD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15325546
  • 565.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Beschreibung
Hergestellt aus Mikrodenier-Material mit vollständig thermischer verklebter Konstruktion, die eine Kontamination durch Klebstoff verhindert
Der nylonfreie Tupfer ist mit QAC-Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (quaternäres Ammoniumchlorid) kompatibel
Material: 100 % Polyestergewebe
Verbesserte Saugfähigkeit und schneller Kapillareffekt
Ermöglicht verbessertes Anheben und Erfassen von kleinen Partikeln wie Mikroben
Chemikalienbeständig und streifenfreie Reinigung
Gewaschen für Reinräume, mit extrem niedrigen Konzentrationen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen und Ionen
Griff: 100 % reines Polypropylen
Für die Verwendung in sterilen Umgebungen und Prozessen autoklavierbar
Verpackt in einem wiederverschließbaren, silikonfreien Beutel
Anwendungen:
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung
Schrubben von vertieften Bereichen
Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern
Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen
Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
Aufnehmen von feinen Pulvern
Spezifikation
Spezifikation
0.087 Zoll
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen
Tupfer
7 cm
6 cm
0,433 in.
0.68 cm
Ja
Flexibel
2,75 in.
Hellgrün
0.22 cm
2.3 Zoll
Wasserstrahlverfestigtes Absorbond Polyester
1.1 cm
0,14 in.
Polypropylen, hellgrün und kompakter Griff
Microdenier-Polyester
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Mikrodenier-Tupfer > Rührstab mit biegsamem Kopf; Kompakter Griff; Mini; Länge: 70 mm (2.756 Zoll); 5 Beutel/Karton