Learn More
Podoplanin Antibody (PMab-1), DyLight 650, R&D Systems™
Code produit 18366222 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366222 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18366222 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311971C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.52 CHF
    710.85 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 109.67 CHF
    13% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Podoplanin Monoclonal antibody specifically detects Podoplanin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Podoplanin
Applications Blocking Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone PMab-1
Conjugué DyLight 650
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was raised by immunising rats with 14-residue synthetic peptide mpp3851, which corresponds to amino acids 38-51 (GDGMVPPGIEDKIT) of the platelet-aggregation-stimulating (PLAG) domain of mouse podoplanin. Spleen cells were then harvested, and fused to P3U1 cells to generate stable hybridomas.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10630
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.