Learn More
Texwipe™ Großer Absorbond™ Probenahme-Tupfer
Artikelnummer. 15655937
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
127.5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15655937 127.5 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15655937 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX716
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Reinigungsvalidierung von Geräten, die in der Herstellung von APIs, Hilfsstoffen, Arzneimitteln und Biotechnologie-Produkten verwendet werden
  • Wasserstrahlverfestigtes 100 % Polyester-Vliesgewebe ohne kontaminierende Tenside
  • Bietet hervorragende Rückgewinnungsraten durch Einschließen von Proben in die Tupferstruktur ohne Anhaften an der Probe, wodurch eine vollständige Freisetzung in das Verdünnungsmittel ermöglicht wird
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln
  • Der starre Polypropylenstiel bietet festen Halt für die Probenahme von breiten Flächen und flachen Oberflächen
  • Durch den abreißbaren Griff kann der Abstrichtupfer mit minimalem Aufwand in ein Probenfläschchen gelegt werden
Spezifikation
Bauweise Flacher Kopf, einfacher Griff
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0.205 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 5,02 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie z. B. optischer Baugruppen, Lösungsmittelverwendung (z. B. IPA), Reinigung von Rillen, Spuren, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen
Grifffarbe Hellgrün
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 5.2 mm
Länge (metrisch) 127.5 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 4.008 Zoll
Länge (metrisch) Griff 101.8 mm
Dicke (metrisch) 4.2 mm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 1.012 Zoll
Länge (metrisch) Spitze 25.7 mm
Breite (metrisch) Spitze 25 cm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0,16 in.
Klebstofftyp Thermisch
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenmaterial Wasserstrahlverfestigtes Absorbond™ Polyester