Beschreibung
- Ideal zum Entfernen von zerbrochenen Wafer-Fragmenten oder Prozessrückständen auf glatten und unebenen Oberflächen
- Einzigartige Oberflächenstruktur verkapselt und entfernt während der Reinigung den Schmutz
- Ausgezeichnete Saugfähigkeit, gute Partikel- und Faserkontrolle und Abriebfestigkeit
- Vectra™ wurde für außergewöhnliche Reinheit und Konsistenz verarbeitet
Bestellinformation
Basisgewicht: 170 g/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vectra™ Honeycomb™ 10 Trockenwischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22,9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22,9 cm |
| Material | Polyester |
| Flächengewicht | 164 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Bauweise | Doppelt gestrickt |
| Kanten | Versiegelt |
| Mehr anzeigen |